Merck
03010040001
Roche
PVDFウエスタンブロッティングメンブレン
roll W × L 30 cm × 3.00 m, roll of 1, pore size 0.2 μm
別名:
ウエスタンブロッティングメンブレン、pvdf
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105339
NACRES:
NB.22
物質
white PVDF membrane (hydrophobic)
品質水準
包装
roll of 1
メーカー/製品名
Roche
ロールW × L
30 cm × 3.00 m
ポアサイズ
0.2 μm pore size
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
関連するカテゴリー
詳細
PVDFウエスタンブロッティングメンブレンは、疎水性、微小孔性の、ポリフッ化ビニリデン(PVDF)メンブレン(ポアサイズ0.2μm)です。PVDFウエスタンブロッティングメンブレンは、ウエスタンブロット及びドットブロットに理想的です。PVDFメンブレンは、その高結合能、高機械強度、化学耐性から、特にタンパク質のブロッティングに有用です。強いサンプル保持力と低いバックグラウンド結合により、比色法及び化学発光による検出で優れたシグナル-ノイズ比が得られます。主な結合の仕組みは、静電気的結合及び疎水性によるものです。
吸着:ヤギIgG:294μg/cm2、BSA:131μg/cm2、インスリン:85μg/cm2
アプリケーション
ウエスタンブロットにおいて、アミノ酸配列決定を行うタンパク質の転写にPVDFウエスタンブロッティングメンブレンが使用されています。
注:Lumi-Lightウエスタンブロッティング基質又はLumi-LightPlusウエスタンブロッティング基質とともに使用した場合。
品質
ロットごとに性能試験済み(ドットブロット)。
その他情報
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Changcun Zhang et al.
Oncology letters, 7(5), 1689-1694 (2014-04-26)
MicroRNA-34a (miR-34a) is a tumor suppressive microRNA, which induces G1 arrest, apoptosis and senescence by repressing the expression of multiple oncogenes. This study aimed to investigate the biological function and molecular mechanisms of miR-34a in human renal cell carcinoma (RCC)
R M Vejborg et al.
Journal of applied microbiology, 105(1), 141-150 (2008-02-27)
We have recently found that preconditioning of stainless steel surfaces with an aqueous fish muscle extract can significantly impede bacterial adhesion. The purpose of this study was to identify and characterize the primary components associated with this bacteria-repelling effect. The
資料
Explore the impact of water quality on protein electrophoresis and Western blotting. Learn about the role of ultrapure water and its effect on chemiluminescent signals in Western blotting.