Merck
C0494
Sigma-Aldrich
カンビノール
≥97% (HPLC), white, powder
別名:
5-(2-ヒドロキシナフタレン-1-イルメチル)-6-フェニル-2-チオキソ-2,3-ジヒドロ-1H-ピリミジン-4-オン, 5-[(2-ヒドロキシ-1-ナフチル)メチル]-2-メルカプト-6-フェニル-4(3H)-ピリミジノン, NSC-1125476, テトラヒドロ-5-[(2-ヒドロキシ-1-ナフタレニル)メチル]-6-フェニル-2-チオキソ-4(1H)-ピリミジノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H16N2O2S
CAS番号:
分子量:
360.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
powder
white
溶解性
DMSO: ≥10 mg/mL
保管温度
room temp
SMILES記法
Oc1ccc2ccccc2c1CC3=C(NC(=S)NC3=O)c4ccccc4
InChI
1S/C21H16N2O2S/c24-18-11-10-13-6-4-5-9-15(13)16(18)12-17-19(14-7-2-1-3-8-14)22-21(26)23-20(17)25/h1-11,24H,12H2,(H2,22,23,25,26)
InChI Key
RVNSQVIUFZVNAU-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
カンビノールは以下の用途に使用されています。
  • サーチュイン(SIRT1および2)の阻害剤として肝癌細胞株の細胞生存率およびコロニー形成に与えるその効果を試験するために
  • SIRT1およびSIRT2阻害剤として乳癌細胞MDA-MB-231およびT-47D細胞のfrizzled7(FZD7)発現に与えるその効果を試験するために
  • サーチュイン阻害剤としてL929細胞の腫瘍壊死因子(TNF)誘発性細胞死に与える保護効果を試験するために
生物化学的/生理学的作用
β-ナフトール化合物であるカンビノールは、抗腫瘍活性を誘発し、マイトジェン活性化プロテインキナーゼ(MAPK)シグナル伝達を損ないます。腫瘍壊死因子やインターロイキンなど炎症性サイトカインの分泌を阻害する能力を有します。カンビノールには、炎症性疾患の治療薬になる可能性があります。また、内毒素性ショックや敗血症性ショック発現時の保護にも有用です。
カンビノールはサーチュイン(ヒトSir:silent information regulator)1型および2型のインヒビターです。サーチュインは構造、機構的にはHDACクラス1および2デアセチラーゼと無関係ですが、標的タンパク質の多くが共通しています。HDACは遺伝子発現のエピジェネティック制御にかかわる巨大複合酵素ファミリーです。Sirt2のIC50値は59 μM相当です。
特徴および利点
この化合物は、遺伝子制御研究に使用するための製品です。その他の主要な遺伝子制御製品を見つけるにはここをクリックしてください。他の研究分野向け生理活性小分子の詳細については、sigma.com/discover-bsmをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C0494-BULK:
C0494-25MG:
C0494-VAR:
C0494-5MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The sirtuin inhibitor cambinol impairs MAPK signaling, inhibits inflammatory and innate immune responses and protects from septic shock
Lugrin J, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Cell Research, 1833(6), 1498-1510 (2013)
Frizzled 7 expression is positively regulated by SIRT1 and beta-catenin in breast cancer cells
Simmons Jr GE, et al.
PLoS ONE, 9(6), e98861-e98861 (2014)
Inhibition of sirtuins 1 and 2 impairs cell survival and migration and modulates the expression of P-glycoprotein and MRP3 in hepatocellular carcinoma cell lines
Ceballos MP, et al.
Toxicology Letters, 289(6), 63-74 (2018)
Marie Gamal et al.
Current issues in molecular biology, 45(6), 5005-5017 (2023-06-27)
Liver cancer is a prevalent form of cancer worldwide. While research has shown that increasing sphingomyelin (SM) hydrolysis by activating the cell surface membrane-associated neutral sphingomyelinase 2 (nSMase2) can control cell proliferation and apoptosis, the role of total glutathione depletion
Intracellular nicotinamide adenine dinucleotide promotes TNF-induced necroptosis in a sirtuin-dependent manner
Preyat N, et al.
Cell Death and Differentiation, 23(1), 29-40 (2016)
資料
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.