安全性情報
430021
Sigma-Aldrich
亜麻仁油
別名:
Flaxseed oil
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
形状
liquid
品質水準
屈折率
n20/D 1.4795
密度
0.93 g/mL at 25 °C ()
詳細
アマニ油は、天然のトリグリセリドであり、よく知られている乾性油です。トリグリセリドが乾燥すると、主に不飽和脂肪酸セグメントの酸化と重合につながります。アマニ油の酸化分解の研究では、アルキル部分の硬化と酸化に続いて、トリグリセリド構造の部分的な断片化が示されています。
アプリケーション
アマニ油を充填した尿素-ホルムアルデヒド樹脂マイクロカプセルは、塗料/被覆のひび割れを修復するために使用される場合があります。このアマニ油は、″乾燥時間が多くの用途(塗装、名前書きなど)に適した製品となるように処理されています。″
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
動植物油類
危険等級III
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
430021-BULK:
430021-250ML:
430021-VAR:
430021-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Preparation and characterization of microcapsules containing linseed oil and its use in self-healing coatings.
Suryanarayana CK, et al.
Progress in Organic Coatings, 63(1), 72-78 (2008)
Drying and oxidative degradation of linseed oil
Lazzari M and Chiantore O
Polymer Degradation and Stability, 65(2), 303-313 (1999)
Drier influence on the curing of linseed oil.
Mallegol J, et al.
Progress in Organic Coatings, 39(2), 107-113 (2000)
Pyrolysis of pine wood in a slowly heating fixed-bed reactor: Potassium carbonate versus calcium hydroxide as a catalyst
Wang Z, et al.
Fuel Processing Technology, 91(8), 942-950 (2010)
Wan Maznah Wan Ishak et al.
Drug delivery and translational research, 9(2), 418-433 (2018-04-19)
Wound healing is a physiological event that generates reconstitution and restoration of granulation tissue that ends with scar formation. As omega fatty acids are part of membrane phospholipids and participate in the inflammatory response, we investigated the effects of omega-3