Merck
C7767
Sigma-Aldrich
綿実油
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
由来生物
plant (Gossypium hirsutum L.)
品質水準
フォーム
liquid
組成
unsaturated fatty acids, ~70%
密度
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
脂質タイプ
oils
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
綿実油は、Gossypium種の種子から抽出されています。フライ食品へのローストまたはナッツ風の香り付けに使用されます。綿実油は、ショートニングやマーガリンの成分として使用されます。保存期間が長く、心臓に良いとされています。
綿実油は、綿種子の一部である核から抽出されます。この油は、リノール酸、オレイン酸、リノレン酸およびミリスチン酸を含んでいます。非食用油として、ポリマー樹脂の調製に使用されます。
アプリケーション
綿実油は、マウスにおける肺胞中隔壁厚のための栄養サプリメントとして使用されています。ラットにおける間接的な妊娠および授乳への暴露の影響を調べる研究に使用されています。
綿実油は、出生前テストステロン処理したサフォーク羊の作成において、プロピオン酸テストステロンの溶解に使用されています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
動植物油類
危険等級III
Jan Code
C7767-BULK:
C7767-500ML:
C7767-VAR:
C7767-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
大豆油 dietary source of long-chain triglycerides and other lipids
Sigma-Aldrich
S7381
大豆油
落花生油 delivery vehicle for lipophilic compounds
Sigma-Aldrich
P2144
落花生油
コーン油 delivery vehicle for fat-soluble compounds
Sigma-Aldrich
C8267
コーン油
亜麻仁油
Sigma-Aldrich
430021
亜麻仁油
Modelling bronchopulmonary dysplasia in mice: how much oxygen is enough?
Nardiello C, et al.
Disease models & mechanisms, dmm-027086 (2016)
Virender K Rehan et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 299(5), L672-L680 (2010-08-24)
The physiological development and homeostasis of the lung alveolus is determined by the expression of peroxisome proliferator-activated receptor-γ (PPAR-γ) by the interstitial lipofibroblast. We have recently shown (Dasgupta C et al., Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol 296: L1031-L1041
Prenatal testosterone treatment leads to changes in the morphology of KNDy neurons, their inputs, and projections to GnRH cells in female sheep
Cernea M, et al.
Endocrinology, 156(9), 3277-3291 (2015)
Vegetable Oils in Food Technology: Composition, Properties and Uses (2011)
Technological Innovations in Major World Oil Crops, Volume 1: Breeding (2011)