Merck
SML1666
Sigma-Aldrich
4-Hydroxytamoxifen
≥98% (HPLC), solution, Tamoxifen metabolite
別名:
4-OHT, cis/trans-4-ヒドロキシタモキシフェン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H29NO2
CAS番号:
分子量:
387.51
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
4-ヒドロキシタモキシフェン調整溶液, 5 mg/mL in ethanol: isopropanol (95:5)
由来生物
synthetic
品質水準
形状
solution
濃度
5 mg/mL in ethanol: isopropanol (95:5)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
InChI
1S/C26H29NO2/c1-4-25(20-8-6-5-7-9-20)26(21-10-14-23(28)15-11-21)22-12-16-24(17-13-22)29-19-18-27(2)3/h5-17,28H,4,18-19H2,1-3H3/b26-25-
InChI Key
TXUZVZSFRXZGTL-QPLCGJKRSA-N
生物化学的/生理学的作用
4-ヒドロキシタモキシフェンはタモキシフェンの活性代謝産物です。4-ヒドロキシタモキシフェンは、ヒト肝臓のシトクロムP450 2D6によって形成される、強力な選択的エストロゲン受容体アンタゴニストです。4-ヒドロキシタモキシフェンは、LC3の脂質化を刺激し、スーパーオキシド依存的に自食小胞を形成するために使用されてきました。タモキシフェンと4-ヒドロキシタモキシフェンは、ヒト肝細胞の初代培養でシトクロムP450 3A4(主要な薬物代謝酵素)を著しく誘導します。4-ヒドロキシタモキシフェンは、すべての一般的な実験用溶媒で起こるプロセスであるシス-トランス(E-Z)異性化を受けます。
4-ヒドロキシタモキシフェンのtrans異性体は抗エストロゲン活性を有し、cis4-ヒドロキシタモキシフェンはエストロゲン受容体の主要なアゴニストとして機能します。4-ヒドロキシタモキシフェンは、乳がん細胞培養におけるp38経路の活性化によりアポトーシスを促進します。
調製ノート
4-ヒドロキシタモキシフェンは13 mM溶液で提供されます。推奨される作用濃度は10~100 μMです。したがって、4-ヒドロキシタモキシフェン調整溶液は、細胞培養培地で1:130~1:1,300に希釈する必要があります。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
55.4 °F
引火点(℃)
13 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SML1666-BULK:
SML1666-1ML-PW:
SML1666-1ML:4548173981604
SML1666-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Characterization of tamoxifen and 4-hydroxytamoxifen glucuronidation by human UGT1A4 variants.
Sun D, et al.
Breast Cancer Research, 8(4), R50-R50 (2006)
Activation of the p38 mitogen-activated protein kinase pathway by estrogen or by 4-hydroxytamoxifen is coupled to estrogen receptor-induced apoptosis.
Zhang C C and Shapiro D J
The Journal of Biological Chemistry, 275(1), 479-486 (2000)
Izumi Kaji et al.
Gastroenterology, 159(4), 1390-1405 (2020-06-15)
Myosin VB (MYO5B) is an essential trafficking protein for membrane recycling in gastrointestinal epithelial cells. The inactivating mutations of MYO5B cause the congenital diarrheal disease, microvillus inclusion disease (MVID). MYO5B deficiency in mice causes mislocalization of SGLT1 and NHE3, but
Kindlin-2 preserves integrity of the articular cartilage to protect against osteoarthritis.
Wu, et al.
Nature aging, 2, 332-347 (2023)
Jinming Zhao et al.
iScience, 24(12), 103425-103425 (2021-12-09)
We previously showed stabilization of NIK-induced activation of NF-κB non-canonical signaling suppresses MLL-AF9-induced AML. In the current study, we demonstrate that deletion of NF-κB non-canonical RelB prevents the inhibitory effect of NIK stabilization in MLL-AF9 AML. Mechanistically, RelB suppresses its