Merck
605913
Sigma-Aldrich
タモキシフェン-(N,N-ジメチル-13C2)
99 atom % 13C
別名:
trans-2-[4-(1,2-Diphenyl-1-butenyl)phenoxy]-N,N-dimethyl-13C2-ethylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C2C24H29NO
分子量:
373.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
形状
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+2
SMILES記法
CC\C(c1ccccc1)=C(\c2ccccc2)c3ccc(OCCN([13CH3])[13CH3])cc3
InChI
1S/C26H29NO/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)28-20-19-27(2)3/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3/b26-25+/i2+1,3+1
InChI Key
NKANXQFJJICGDU-BXFRYJDKSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
605913-BULK:
605913-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)