Merck
608645
Sigma-Aldrich
Tamoxifen-(N,N-dimethyl-13C2)-15N
99 atom % 13C, 99 atom % 15N, 99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C2C24H2915NO
分子量:
374.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
99 atom % 15N
アッセイ
99% (CP)
形状
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+3
SMILES記法
CC\C(c1ccccc1)=C(\c2ccccc2)c3ccc(OCC[15N]([13CH3])[13CH3])cc3
InChI
1S/C26H29NO/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)28-20-19-27(2)3/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3/b26-25-/i2+1,3+1,27+1
InChI Key
NKANXQFJJICGDU-MEAUAUGVSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Lact. - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
608645-VAR:
608645-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)