Merck
すべての画像(7)
主要文書
安全性情報
HPA003259
Sigma-Aldrich
抗MITF ウサギ宿主抗体
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
MI, WS2, WS2A, bHLHe32, 小眼球症関連転写因子 ウサギ宿主抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
強化検証
recombinant expression
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
免疫原配列
HLLLRIQELEMQARAHGLSLIPSTGLCSPDLVNRIIKQEPVLENCSQDLLQHHADLTCTTTLDLTDGTITFNNNLGTGTEANQAYSVPTKMGSKLEDILMDDTLSPVGVTDPLLSSVSPGASKTSSRRSSMSMEETEHT
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
research pathology
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MITF(4286)
詳細
MITF(小眼球症関連転写因子)は、塩基性ヘリックスループヘリックスであるロイシンジッパー転写因子です。ヒト染色体3p13上に位置します。
ウサギポリクローナル抗MITF抗体は、ヒト小眼球症関連転写因子を認識します。
小眼球症関連転写因子(MITF)はbHLH-ZIP転写因子で、標的遺伝子のプロモーター領域におけるE-box(CAYRTG)およびM-box(TCAYRTGまたはCAYRTGA)配列を認識します。小眼球症関連転写因子(MITF)はメラニン細胞の増殖、発生、生存およびメラノーマ形成の主要制御因子であり、破骨細胞形成に必須の制御因子です。
免疫原
小眼球症関連転写因子のPrEST(recombinant protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
ウサギポリクローナル抗MITF抗体は、免疫細胞化学法や免疫組織化学(IHC)法による検出、定量の際、小眼球症関連転写因子のタグ付けのために用いられています。メラニン細胞の増殖、発生、生存、破骨細胞形成の制御因子の制御における小眼球症関連転写因子の存在や役割を明らかにするためのプローブとして用いられています。
抗MITF抗体は、免疫組織染色やクロマチン免疫沈降法に用いられています。
生物化学的/生理学的作用
MITF(小眼球症関連転写因子)は、メラノサイトの成長および分化に関与しています。MITFが変異すると、ワールデンブルグ症候群IIa型が引き起こされます。
特徴および利点
Prestige抗体® は、高度に特徴づけられ、広く検証された抗体であり、各標的の利用可能なすべての特性データにはさらなる利点があります。各標的は、このページの上部にある製品名のすぐ下にリンクされたHuman Protein Atlasポータルを介してご利用できます。Prestige抗体® の特異性と他のタンパク質に対する低い交差反応性は、抗原領域の徹底的な選択、アフィニティー精製、および厳格な選択によるものです。Prestige対照抗原は、対応するすべてのPrestige抗体でご利用でき、リンク先で閲覧できます。
Prestige抗体はすべて、以下の方法で試験が行われます。
  • 44の正常ヒト組織と最も一般的な癌タイプの20の組織のIHC組織アレイ
  • 364のヒト組換えタンパク質フラグメントのタンパク質アレイ
関連事項
対応する抗原APREST84788
物理的形状
PBS溶液 (pH 7.2, 40%グリセロ-ル, 0.02%アジ化ナトリウム含有)
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA003259-25UL:
HPA003259-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The MITF, p. E318K Variant, as a Risk Factor for Pheochromocytoma and Paraganglioma.
Castro-Vega L J, et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 101(12), 4764-4768 (2016)
Human melanocytes mitigate keratinocyte-dependent contraction in an in vitro collagen contraction assay
Rakar J, et al.
Burns : Journal of the International Society For Burn Injuries, 41(5), 1035-1042 (2015)
Stefanie Riesenberg et al.
Nature communications, 6, 8755-8755 (2015-11-05)
Inflammation promotes phenotypic plasticity in melanoma, a source of non-genetic heterogeneity, but the molecular framework is poorly understood. Here we use functional genomic approaches and identify a reciprocal antagonism between the melanocyte lineage transcription factor MITF and c-Jun, which interconnects
Melanocyte development in the mouse tail epidermis requires the Adamts9 metalloproteinase
Tharmarajah G, et al.
Pigment Cell & Melanoma Research (2018)
Jörg Steinfeld et al.
Development (Cambridge, England), 140(24), 4959-4969 (2013-11-15)
The retinal pigment epithelium (RPE) is indispensable for vertebrate eye development and vision. In the classical model of optic vesicle patterning, the surface ectoderm produces fibroblast growth factors (FGFs) that specify the neural retina (NR) distally, whereas TGFβ family members