製品名
ポリ-L-γ-グルタミン酸 ナトリウム塩,
フォーム
powder
品質水準
分子量
≥750,000
テクニック
drug transporter assay: suitable
色
white to off-white
アプリケーション
cell analysis
保管温度
−20°C
アプリケーション
高分子量ポリ-γ-グルタミン酸(γ-PGA)はC57BL/6マウスにおける NK 細胞媒介性細胞毒性および INF-γの分泌のレベルを増加させることが判明しました。生分解性γ-PGAのナノ粒子は、抗原送達キャリアとしての使用およびインフルエンザウィルス血球凝集性(HA)ワクチンの送達に関して評価されています。γ-PGAのその他のライフサイエンスへの応用例として、生分解性の繊維やナノファイバーシート、ヒドロゲルおよび不凍剤への使用が挙げられます。
その他情報
高分子量ポリ-γ-グルタミン酸は、γ-アミノ基とγ-カルボン酸基の間のアミド結合によって結合したグルタミン酸のポリマーです。γ-PGAはバシラス種の発酵によって産生されます。サブユニットは大部分がL-異性体です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
G1049-BULK:
G1049-500MG:
G1049-VAR:
G1049-100MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
The utility of poly(γ-glutamic acid) nanoparticles as antigen delivery carriers in dendritic cell-based cancer immunotherapy.
Biological & Pharmaceutical Bulletin, 33, 2007-2007 (2010)
Preparation and evaluation of poly(γ-glutamic acid)-based anti-adhesion membranes.
Key Engineering Materials, 342, 225-225 (2007)
Microbial cell factories, 18(1), 3-3 (2019-01-11)
Genome-scale metabolic models (GEMs) allow predicting metabolic phenotypes from limited data on uptake and secretion fluxes by defining the space of all the feasible solutions and excluding physio-chemically and biologically unfeasible behaviors. The integration of additional biological information in genome-scale models
Vaccine, 27(42), 5896-5905 (2009-08-04)
Adding poly(gamma-glutamic acid) nano-particles (gamma-PGA-NPs), a safe, natural material, to subcutaneous immunization with influenza virus hemagglutinin (HA) vaccine increases the protective immune responses against influenza virus in mice. Here, we examined whether intranasal administration of the HA vaccine with gamma-PGA-NPs
Chemistry & biodiversity, 7(6), 1555-1562 (2010-06-22)
Ultra-high-molecular-weight poly-gamma-glutamic acid (gamma-PGA) is a most promising biodegradable polymer that is produced by Bacillus subtilis (chungkookjang). Attractive properties of gamma-PGA are that it is water soluble, anionic, biodegradable, and edible. Development of gamma-PGA has pursued in terms of cosmetics/skin