Merck
P4636
Sigma-Aldrich
ポリ-L-グルタミン酸 ナトリウム塩
suitable for ligand binding assays, Mol wt 3,000-15,000
別名:
L-Glutamic acid homopolymer sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.26
product name
ポリ-L-グルタミン酸 ナトリウム塩, mol wt 3,000-15,000
形状
powder
品質水準
分子量
3,000-15,000
テクニック
ligand binding assay: suitable
white to off-white
保管温度
−20°C
InChI
1S/C15H23N3O10/c16-7(1-4-10(19)20)13(25)17-8(2-5-11(21)22)14(26)18-9(15(27)28)3-6-12(23)24/h7-9H,1-6,16H2,(H,17,25)(H,18,26)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)(H,27,28)/t7-,8-,9-/m0/s1
InChI Key
BUZMZDDKFCSKOT-CIUDSAMLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • ホモポリペプチドから成るバルク生体高分子電解質複合体:固体の「塩橋」:ポリ-L-グルタミン酸ナトリウム塩を使用した生体高分子電解質複合体から固体構造が形成されることを調査し、その潜在的可能性を強調しています。これは、ユニークな特性を持つ革新的な素材の創出に重点を置いています(Digby ZA et al., 2023)。
  • 自然乳化による溶媒蒸発で調製し、層間重合法で機能化された高分子コアシェルナノ粒子:この研究では、コアシェル構造のナノ粒子の製造にポリ-L-グルタミン酸ナトリウム塩が使用されており、ナノ粒子の機能化と安定化におけるその有用性が示されています(Szczęch M et al., 2020)。
アナリシスノート
分子量は粘度に基づいています。
その他情報
ポリアミノ酸に関するさらに詳細な技術情報をお求めの場合は、ポリアミノ酸FAQをご覧下さい。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P4636-BULK:
P4636-VAR:
P4636-100MG:
P4636-1G:
P4636-500MG:
P4636-25MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yuan Li et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 28(2), 1545-1551 (2011-12-14)
The interaction of biocompatible polyelectrolytes (chargeable poly(amino acids)) with oxidized starch microgel particles has been studied. The aim was to form a polyelectrolyte complex layer around the outer shell of microgel particles filled with functional ingredients to slow down the
Bruno G De Geest et al.
Chemical Society reviews, 36(4), 636-649 (2007-03-28)
Polyelectrolyte capsules have recently been introduced as new microscopic vehicles which could have high potential in the biomedical field. In this critical review we give an introduction to the layer-by-layer (LbL) technique which is used to fabricate these polyelectrolyte capsules
Alexei A Antipov et al.
Advances in colloid and interface science, 111(1-2), 49-61 (2004-12-02)
This review is devoted to a novel type of polymer micro- and nanocapsules. The shell of the capsule is fabricated by alternate adsorption of oppositely charged polyelectrolytes (PEs) onto the surface of colloidal particles. Cores of different nature (organic or
K Szczepanowicz et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 26(15), 12592-12597 (2010-07-08)
The aim of this work was to develop a novel method of preparation of loaded nanosize capsules based on liquid core encapsulation by biocompatible polyelectrolyte (PE) multilayer adsorption, with or without pegylated outermost layer. Using AOT (docusate sodium salt) as
資料
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.