分子量
1,500-5,500 by MALLS
色
white to light yellow
アプリケーション
cell analysis
保管温度
−20°C
SMILES記法
N([C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)C(=O)[C@@H](N)CCC(=O)O
InChI
1S/C15H23N3O10/c16-7(1-4-10(19)20)13(25)17-8(2-5-11(21)22)14(26)18-9(15(27)28)3-6-12(23)24/h7-9H,1-6,16H2,(H,17,25)(H,18,26)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)(H,27,28)/t7-,8-,9-/m0/s1
InChI Key
BUZMZDDKFCSKOT-CIUDSAMLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P1818-100MG:
P1818-25MG:
P1818-VAR:
P1818-BULK:
P1818-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.