分子量
50,000-100,000
環境により配慮した代替製品スコア
old score: 46
new score: 43
Find out more about DOZN™ Scoring
環境により配慮した代替製品の特徴
Designing Safer Chemicals
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
色
white to off-white
アプリケーション
detection
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
−20°C
SMILES記法
N([C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)C(=O)[C@@H](N)CCC(=O)O
InChI
1S/C15H23N3O10/c16-7(1-4-10(19)20)13(25)17-8(2-5-11(21)22)14(26)18-9(15(27)28)3-6-12(23)24/h7-9H,1-6,16H2,(H,17,25)(H,18,26)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)(H,27,28)/t7-,8-,9-/m0/s1
InChI Key
BUZMZDDKFCSKOT-CIUDSAMLSA-N
アプリケーション
- ペリレンプローブの凝集による消光に基づくプロテアーゼ活性および阻害剤スクリーニングのためのリアルタイム蛍光アッセイ:酵素活性に高感度の蛍光アッセイを開発する上で、ポリ-L-グルタミン酸ナトリウム塩が有用であることを示しています。これは、新しい治療用阻害剤の開発を効率化できる可能性があります(Wang Y et al., 2018)。
- 支持された脂質二重層用のクッションとして使用される高分子電解質多層膜の界面的および構造的特性:生体模倣システムおよび薬物送達用途に不可欠な脂質二重層を安定化させるポリ-L-グルタミン酸ナトリウム塩の役割を検証しています(Wlodek M et al., 2017)。
- クロザピンを封入したナノカプセルと hCMEC/D3 細胞との相互反応-血液脳関門の in vitro モデル:ポリ-L-グルタミン酸ナトリウム塩を薬剤封入に使用することで、血液脳関門を介した治療薬の送達が促進されることを示しています(Łukasiewicz S et al., 2017)。
- 黄色ブドウ球菌細胞を溶解するキメラ LysK-リゾスタフィン融合酵素:不活性化の動態および、アニオン性ポリマーとの相互作用の特異性の両方に関する研究:ポリ-L-グルタミン酸ナトリウム塩がバイオエンジニア酵素の抗菌特性を高める相乗効果を調査し、細菌感染症対策への新たなアプローチを提示しています(Filatova LY et al., 2016)。
アナリシスノート
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P4886-BULK:
P4886-1G:
P4886-25G:
P4886-25MG:
P4886-100MG:
P4886-500MG:
P4886-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.