由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na].NC1=NC(=O)c2ncn(C3OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)CP(O)(O)=O)C(O)C3O)c2N1
InChI
1S/C11H18N5O13P3.Na.H/c12-11-14-8-5(9(19)15-11)13-2-16(8)10-7(18)6(17)4(28-10)1-27-32(25,26)29-31(23,24)3-30(20,21)22;;/h2,4,6-7,10,17-18H,1,3H2,(H,23,24)(H,25,26)(H2,20,21,22)(H3,12,14,15,19);;
InChI Key
LJQPGKRRFLMZPX-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M3509-25MG:
M3509-VAR:
M3509-BULK:
M3509-5MG:
試験成績書(COA)