由来生物
yeast
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC1=NC=NC2=C1N=CN2[C@H]3[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3.[H]O[H].NC4=NC=NC5=C4N=CN5[C@H]6[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H](O)[C@@H](CO)O6
InChI
1S/C10H14N5O7P/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(22-23(18,19)20)6(17)4(1-16)21-10/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
InChI Key
QDFHPFSBQFLLSW-KQYNXXCUSA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A9396-5G:
A9396-VAR:
A9396-500MG:
A9396-BULK:
A9396-1G:
A9396-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)