Merck
83400
Millipore
D-(+)-ラフィノース 五水和物
suitable for microbiology, ≥99.0%, Microbiological media component
別名:
O-α-D-ガラクトピラノシル-(1-6)-α-D-グルコピラノシルβ-D-フルクトフラノシド五水和物、メリトース、ラフィノース, O-α-D-ガラクトピラノシル-(1→6)-α-D-グルコピラノシル β-D-フルクトフラノシド, メリトリオース, メリトース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H32O16 · 5H2O
CAS番号:
分子量:
594.51
Beilstein:
99541
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106212
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
≥99.0%
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D +105±2°, c = 10% in H2O
強熱残分
≤0.1% (as SO4)
mp
78-80 °C
溶解性
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
アプリケーション
microbiology
保管温度
10-30°C
SMILES記法
O.O.O.O.O.OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](O[C@]3(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C18H32O16.5H2O/c19-1-5-8(22)11(25)13(27)16(31-5)30-3-7-9(23)12(26)14(28)17(32-7)34-18(4-21)15(29)10(24)6(2-20)33-18;;;;;/h5-17,19-29H,1-4H2;5*1H2/t5-,6-,7-,8+,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15+,16+,17-,18+;;;;;/m1...../s1
InChI Key
BITMAWRCWSHCRW-PFQJHCPISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ラフィノースは、グルコース、ガラクトース、およびフルクトースからなる天然の三糖です。水溶性のオリゴ糖でマメ科植物に最も多く見られますが、テンサイにも存在して加工時に糖蜜に残留します。主に酵母培養の炭素源として使用されますが、特定の細胞の増殖作用と抗酸化作用も持ち、培養培地で役立つことが証明されています。ラフィノースは有益なプロバイオティクス細菌に使われるほか、特定の凍結防止液の必須成分でもあります。
アプリケーション
D-(+)-ラフィノース五水和物は、酵母培養の炭素源として使用できます。
ビフィズス菌や乳酸菌などの有益なプロバイオティクス細菌に使われますが、Escherichia coliEnterococcus faeciumStreptococcus pneumoniaeの区別や同定にも使用できます。
特定の凍結防止液にも使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
83400-25G:
83400-100G:
83400-6X100G:
83400-BULK:
83400-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Poonam Bheda et al.
STAR protocols, 1(3), 100228-100228 (2020-12-31)
The budding yeast Saccharomyces cerevisiae is an excellent model organism to dissect the maintenance and inheritance of phenotypes due to its asymmetric division. This requires following individual cells over time as they go through divisions to define pedigrees. Here, we
Vidhya Bharathi et al.
Bio-protocol, 7(15), e2440-e2440 (2017-08-05)
The yeast Saccharomyces cerevisiae (S. cerevisiae) harboring ade1 or ade2 mutations manifest red colony color phenotype on rich yeast medium YPD. In these mutants, intermediate metabolites of adenine biosynthesis pathway are accumulated. Accumulated intermediates, in the presence of reduced glutathione
Poonam Bheda et al.
Molecular cell, 78(5), 915-925 (2020-05-12)
Transcriptional memory of gene expression enables adaptation to repeated stimuli across many organisms. However, the regulation and heritability of transcriptional memory in single cells and through divisions remains poorly understood. Here, we combined microfluidics with single-cell live imaging to monitor
Antonio Marsella et al.
Cell reports, 34(13), 108906-108906 (2021-04-01)
The Mre11-Rad50-Xrs2 (MRX) complex detects and processes DNA double-strand breaks (DSBs). Its DNA binding and processing activities are regulated by transitions between an ATP-bound state and a post-hydrolysis cutting state that is nucleolytically active. Mre11 endonuclease activity is stimulated by
資料
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.