Merck
P2007
Sigma-Aldrich
パラチノース 水和物
≥99% (GC)
別名:
6-O-α-D-グルコピラノシル-D-フルクトース, イソマルツロース 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22O11 · xH2O
CAS番号:
分子量:
342.30 (anhydrous basis)
Beilstein:
93820
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
sugar beets
品質水準
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
powder
甘さ
0.5-0.6 × sucrose
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
white
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
保管温度
room temp
SMILES記法
O.OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2OC(O)(CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4-6(15)8(17)9(18)11(22-4)21-2-5-7(16)10(19)12(20,3-14)23-5;/h4-11,13-20H,1-3H2;1H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11+,12?;/m1./s1
InChI Key
XZKUCJJNNDINKX-HGLHLWFZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
パラチノースは、スクロースに比べて緩徐に吸収されるため、糖尿病患者には甘味料として有用です。
アプリケーション
パラチノースは、ヒト消化管ジサッカリダーゼおよび遺伝性二糖類不耐症を評価する研究で使用されています。 また、成長中のジャガイモ塊茎におけるスクロース分解およびデンプン合成を調査する研究で使用されています。
生物化学的/生理学的作用
パラチノースはD-グルコースとD-フルクトースがα(1→6)結合した二糖であり、物理化学的特徴はスクロースに類似しています。 特定の細菌において、スクロースイソメラーゼの作用によって産生されます。パラチノースは哺乳類の腸管で加水分解され、スクロースよりもはるかにゆっくりと吸収されます。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な二糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P2007-5G:
P2007-BULK:
P2007-1G:
P2007-250MG:
P2007-10MG:
P2007-25G:
P2007-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Antoine Fort et al.
Plant physiology, 180(1), 109-123 (2019-02-14)
Green macroalgae of the genus Ulva play a key role in coastal ecosystems and are of increasing commercial importance. However, physiological differences between strains and species have yet to be described in detail. Furthermore, the strains of Ulva used in
A R Fernie et al.
Plant physiology, 125(4), 1967-1977 (2001-04-12)
In the present paper we investigated the effect of the sucrose (Suc) analog palatinose on potato (Solanum tuberosum) tuber metabolism. In freshly cut discs of growing potato tubers, addition of 5 mM palatinose altered the metabolism of exogenously supplied [U-14C]Suc.
Human intestinal disaccharidases and hereditary disaccharide intolerance. The hydrolysis of sucrose, isomaltose, palatinose (isomaltulose), and a 1,6-alpha-oligosaccharide (isomalto-oligosaccharide) preparation.
A DAHLQVIST et al.
The Journal of clinical investigation, 42, 556-562 (1963-04-01)
K Kawai et al.
Endocrinologia japonica, 32(6), 933-936 (1985-12-01)
Changes in plasma glucose and insulin concentration in response to palatinose ingestion were compared with those to sucrose in eight normal volunteers. When 50 g of palatinose was administered, the plasma glucose gradually increased to its peak of 110.9 +/-