Merck
C3175
Sigma-Aldrich
クロラムフェニコール-水溶性
powder, suitable for cell culture, BioReagent
別名:
Chloramphenicol, Chlornitromycin, Chlorocid, Chloromycetin, Cloramfenicol, D-(−)-threo-2-Dichloroacetamido-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol, D-(−)-threo-2,2-Dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-β-(4-nitrophenyl)ethyl]acetamide, Chloromycetin, D-threo-2,2-Dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-4-nitrophenethyl]aceta, Kloramfenikol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.76
product name
クロラムフェニコール-水溶性, powder, BioReagent, suitable for cell culture
製品種目
BioReagent
品質水準
形状
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
溶解性
H2O: 50-500 mg/mL (stock solution)
PBS: 50-500 mg/mL (stock solution)
other salt solutions: not recommended
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
mycoplasma
作用機序
protein synthesis | interferes
アプリケーション
クロラモフェニコール水溶性は、次の用途で使用されています:
  • 大腸菌を培養するためのLuria-Bertani(LB)培地におけるサプリメントとして
  • Citrobacter rodentiumを培養するためのLB寒天におけるサプリメントとして
  • トキソプラズマ原虫の培養
生物化学的/生理学的作用
クロラムフェニコールは、Streptomyces venezuelaeで見つかった天然物です。リボソームRNAのペプチジルトランスフェラーゼロープに結合することにより、グラム陰性菌とグラム陽性菌に対する幅広い抗菌活性を示します。
包装
容量はクロラムフェニコ-ルの量に基づいています。
その他情報
1 g粉末あたり約100 mgのクロラムフェニコ-ルが含まれ、残りは2-ヒドロキシプロピル-β-シクロデキストリンが配合されています。
容器を密閉し、乾燥して換気の良い場所で保管してください。光に敏感です。 乾燥した場所で保管してください。
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C3175-BULK:
C3175-100MG:
C3175-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A Chatzitakis et al.
Water research, 42(1-2), 386-394 (2007-08-19)
The photocatalytic degradation of Chloramphenicol, an antibiotic drug, has been investigated in aqueous heterogeneous solutions containing n-type oxide semiconductors as photocatalysts. The disappearance of the organic molecule follows approximately a pseudo-first-order kinetics according to the Langmuir-Hinshelwood model. It was observed
D H Burke et al.
Chemistry & biology, 4(11), 833-843 (1998-01-31)
The problem of how macromolecules adopt specific shapes to recognize small molecules in their environment is readily addressed through in vitro selections (the SELEX protocol). RNA-antibiotic interactions are particularly attractive systems for study because they provide an opportunity to expand
Valerie F Crepin et al.
Nature protocols, 11(10), 1851-1876 (2016-09-09)
Infection of mice with Citrobacter rodentium is a robust model to study bacterial pathogenesis, mucosal immunology, the health benefits of probiotics and the role of the microbiota during infection. C. rodentium was first isolated by Barthold from an outbreak of
Jaap C Hanekamp et al.
Environmental toxicology and pharmacology, 39(1), 213-220 (2014-12-22)
The antibiotic chloramphenicol (CAP) is banned from food production. Besides being a medicinal product, CAP is also a natural product, produced by Streptomyces Venezuelae. The lack of scientific data hampers setting of an Acceptable Daily Intake (ADI). Consequently, a maximum
Taru Hilander et al.
Nucleic acids research, 46(2), 849-860 (2017-12-12)
Accuracy of protein synthesis is enabled by the selection of amino acids for tRNA charging by aminoacyl-tRNA synthetases (ARSs), and further enhanced by the proofreading functions of some of these enzymes for eliminating tRNAs mischarged with noncognate amino acids. Mouse
資料
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
微生物死滅曲線は、哺乳類細胞に対し選択抗生物質のばく露量を増やしていく用量反応実験です。