Merck
29231
Millipore
Chloramphenicol Selective Supplement
suitable for microbiology
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41171614
NACRES:
NA.85
無菌性
sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
molds
yeasts
アプリケーション
酵母菌と糸状菌の選択的単離に推奨される抗生物質助剤です。
包装
package with 5 vials
構成
(A vial is sufficient for 500 mL of medium)
Chloramphenicol 50 mg
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
29231-1EA-F:
29231-5VL-F:
29231-VAR-F:
29231-1VL-BULK:
29231-1EA-BULK-F:
29231-BULK-F:
29231-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)