Merck
77981
Millipore
CT Supplement
suitable for microbiology
別名:
Cefixim Tellurite Supplement, Tellurite Cefixim Supplement
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171614
NACRES:
NA.85
無菌性
sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
適合性
Escherichia coli
coliforms
アプリケーション
大腸菌O157の単離用としてISOが推奨する選択的サプリメントです。
構成
(one vial sufficient for 500 mL medium) Potassium tellurite 1.25 mg, Cefixime 0.025 mg
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
77981-VAR-F:
77981-5VL-BULK-F:
77981-BULK-F:
77981-BULK:
77981-1VL-BULK:
77981-5VL-F:4548174011140
77981-1VL-F:
77981-10EA-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)