Merck
P0677
Sigma-Aldrich
亜テルル酸カリウム
≥90%
別名:
テルル酸カリウム, 亜テルル酸二カリウム, 酸化テルルカリウム, 亜テルル酸カリウム 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
K2TeO3
CAS番号:
分子量:
253.79
EC Number:
UNSPSCコード:
41171614
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥90%
形状
powder
SMILES記法
O=[Te](O)O
InChI
1S/H2O3Te/c1-4(2)3/h(H2,1,2,3)
InChI Key
SITVSCPRJNYAGV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
亜テルル酸カリウムは、吸湿性の粒状白色粉末であり、460-470oCで分解します。
アプリケーション
寒天とともに亜テルル酸カリウムは、細菌を増殖させるための選択培地の構成要素として使用される場合があります。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P0677-100G:4548174009772
P0677-5G:
P0677-BULK:
P0677-10G:
P0677-25G:4548174009789
P0677-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Use of potassium tellurite for rapid-drug susceptibility testing of Mycobacterium avium complex
Afgani B and Fujiyama D
Journal of Investigative Medicine, 49, 292-296 null
Giulio Zanaroli et al.
Research in microbiology, 153(6), 353-360 (2002-09-18)
This study shows that the oxyanion tellurite TeO3(2-) can be used as a tool to detect and quantify the release in soil microcosms of Pseudomonas pseudoalcaligenes KF707, a strain spontaneously resistant to tellurite with a minimal inhibitory concentration (MIC) of
Francesca Romana Cianfanelli et al.
BMC microbiology, 20(1), 129-129 (2020-05-26)
Gene editing is key for elucidating gene function. Traditional methods, such as consecutive single-crossovers, have been widely used to modify bacterial genomes. However, cumbersome cloning and limited efficiency of negative selection often make this method slower than other methods such
Elkin Jahir Florez Salamanca et al.
Biofouling, 36(10), 1196-1209 (2020-12-23)
Biofilms were developed from human saliva on bovine enamel discs in four experimental conditions to investigate dental caries development: feast and famine (M1), abundance and scarcity (M2), three meals daily (M3), and three meals plus two snacks daily (M4). The