認証
according to ISO 6888-1:2020
品質水準
無菌性
sterile (Filtered and Aseptic Handled)
フォーム
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
1% in H2O
アプリケーション
environmental
food and beverages
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
Corynebacterium spp.
Staphylococcus spp.
SMILES記法
[K+].[K+].[O-][Te]([O-])=O
InChI
1S/2K.H2O3Te/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
InChI Key
BFPJYWDBBLZXOM-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
17774-BULK-F:
17774-10X10ML-F:4548174007495
17774-VAR-F:
17774-10ML-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.