Merck
60539
Sigma-Aldrich
亜テルル酸カリウム
≥95.0% (calc. on dry substance, RT)
別名:
亜テルル酸カリウム 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
K2TeO3
CAS番号:
分子量:
253.79
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41171614
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥95.0% (calc. on dry substance, RT)
フォーム
solid
SMILES記法
O=[Te](O)O
InChI
1S/H2O3Te/c1-4(2)3/h(H2,1,2,3)
InChI Key
SITVSCPRJNYAGV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
60539-10G:4548174004784
60539-VAR:
60539-50G:4548174004791
60539-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)