組成
agar, 16.0 g/L
dipotassium hydrogen phosphate, 5.0 g/L
L-glycine, 10.0 g/L
lithium chloride, 5.0 g/L
D-mannitol, 10.0 g/L
peptone (from casein), 10.0 g/L
phenol red, 0.025 g/L
yeast extract, 5.0 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
7.1±0.2 (25 °C)
アプリケーション
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
microbiology
適合性
selective and differential for Staphylococcus spp.
関連するカテゴリー
アプリケーション
調製ノート
その他情報
脚注
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
70195-BULK:
70195-500G:
70195-VAR:
70195-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Microbiological assessment of bacteria found in spices, a potent source for food spoilage and pathogens.
Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.