Merck
22089
Millipore
カゼインペプトンレシチンポリソルベートブロス
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
別名:
TAT培地, トリプシン大豆レシチンポリソルベート培地, トリプトン大豆レシチンポリソルベートブロス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171607
NACRES:
NA.85
無菌性
non-sterile
品質水準
形状
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
casein peptone, 20.0 g/L
soya lecithin, 5.0 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
最終pH
7.1-7.5 (25 °C)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
pharmaceutical
sterility testing
surface monitoring
microbiology
適合性
nonselective for Bacillus spp.
nonselective for Candida spp.
nonselective for Clostridium spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
nonselective for molds (General Media)
nonselective for yeasts (General Media)
アプリケーション
医薬品および化粧品の原材料や最終製品における計数を目的としてサンプルを希釈する用途に使用します。
調製ノート
蒸留水960 mLに25 gを懸濁させます。約50°Cの湯浴で完全に溶解するまで約30分加熱します。40 mLのポリソルベート(TWEEN® 20)を加え、121°Cで15分間オートクレーブ滅菌します。
その他情報
微生物限度試験
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
22089-BULK-F:
22089-500G-F:
22089-100G-F:
22089-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
United States Pharmacopeia (1985)