Merck
400688
Sigma-Aldrich
亜テルル酸ナトリウム
−100 mesh, 99%
別名:
トリオキソテルル酸二ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2TeO3
CAS番号:
分子量:
221.58
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder
粒径
−100 mesh
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-][Te]([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3Te/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
InChI Key
VOADVZVYWFSHSM-UHFFFAOYSA-L
詳細
亜テルル酸ナトリウムは、良好な透過率、屈折率、および高い耐薬品性などのユニークな特性のため、主にガラスの生成に使用される亜テルル酸アルカリです。量子ドットの調製のための亜テルル酸塩の供給源として使用できます。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
400688-BULK:
400688-VAR:
400688-10G:4548173957623
400688-50G:4548173957630
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Jingwen Gao et al.
Talanta, 199, 178-183 (2019-04-07)
In this work, an innovative aptasensor based on electrochemiluminescence resonance energy transfer (ECL-RET) from CdTe quantum dots (QDs) to a cyanine dye (Cy5) fluorophore for the determination of Ochratoxin A (OTA) was fabricated. A strong cathodic ECL emission was obtained
Activation energy and conductivity relaxation of sodium tellurite glasses
Pan A and Ghosh A
Physica B: Condensed Matter, 59(2), 899-899 (1999)
Pavlina Sobrova et al.
International journal of molecular sciences, 14(7), 13497-13510 (2013-06-29)
Electrochemical detection of quantum dots (QDs) has already been used in numerous applications. However, QDs have not been well characterized using voltammetry, with respect to their characterization and quantification. Therefore, the main aim was to characterize CdTe QDs using cyclic
T Thurnheer et al.
Molecular oral microbiology, 33(3), 234-239 (2018-01-13)
Bacteria residing in oral biofilms live in a state of dynamic equilibrium with one another. The intricate synergistic or antagonistic interactions between them are crucial for determining this balance. Using the six-species Zürich "supragingival" biofilm model, this study aimed to
Marketa Ryvolova et al.
Electrophoresis, 32(13), 1619-1622 (2011-05-25)
In this study, biotin-conjugated glutathione was synthesized using peptide bonding of the biotin carboxy group and amino group of the γ-glutamic acid to prepare an alternative coating for CdTe quantum dots (QDs). This type of coating combines the functionality of