Merck
308463
Sigma-Aldrich
テルル酸
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H6TeO6
CAS番号:
分子量:
229.64
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97.5-102.5%
98%
SMILES記法
O[Te](O)(O)(O)(O)O
InChI
1S/H6O6Te/c1-7(2,3,4,5)6/h1-6H
InChI Key
FXADMRZICBQPQY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
テルル酸は立方と単斜の両方の結晶形で存在します。1 テルルと亜テルル酸を強い酸化剤で処理することによって生成します。
包装
ガラスボトルに充填されています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
308463-BULK:
308463-25G:4548173935621
308463-VAR:
308463-100G:4548173935614
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Wiberg E and Wiberg N
Inorganic Chemistry null