Merck
86375
Sigma-Aldrich
テルル酸
purum, ≥99.0% (T)
別名:
Orthotelluric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H6TeO6
CAS番号:
分子量:
229.64
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
purum
品質水準
アッセイ
≥99.0% (T)
フォーム
crystals
溶解性
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
SMILES記法
O[Te](O)(O)(O)(O)O
InChI
1S/H6O6Te/c1-7(2,3,4,5)6/h1-6H
InChI Key
FXADMRZICBQPQY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Telluric acids exist in both cubic and monoclinic crystalline forms.1 It may be prepared by treating tellurium and tellurous acid with strong oxidants.
アプリケーション
  • Epoxidation of Olefins: Research on the use of diaryltellurium dicarboxylates in the epoxidation of olefins, where telluric acid derivatives act as catalysts (Shibuya et al., 2022).
  • Catalytic Production of NaClO3: Investigation of potential catalysts for the production of NaClO3, examining the acid-base equilibria of telluric acid (Szabó et al., 2021).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
86375-BULK:
86375-100G:4548173946351
86375-VAR:
86375-25G:4548173946368
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Wiberg E and Wiberg N
Inorganic Chemistry null