認証
according to ISO 6888-2:2020
品質水準
無菌性
sterile (Filtered and Aseptic Handled)
形状
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
保管温度
2-8°C
詳細
アプリケーション
構成
Rabbit plasma 2.5ml
Bovine Fibrinogen 0.5g
Trypsin inhibitor 2.5mg
Potassium tellurite 2.5mg
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
05939-4VL-F:
05939-10VL-BULK-F:
05939-BULK-F:
05939-VAR-F:
05939-8VL-F:
05939-8VL-BULK-F:
05939-1VL-F:
05939-5VL-F:
05939-10VL-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.