Merck
11705
Millipore
Baird Parker寒天
NutriSelect® Basic, powder, final pH 6.8±0.2 (25 °C), pkg of 500 g, non-sterile
別名:
Baird-Parker 寒天, Staphylococcus(ブドウ球菌)選択的寒天
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171606
NACRES:
NA.74
認証
according to GB 4789.10-2018
according to ISO 6888-1:2020
according to ISO 6888-2:2020
品質水準
無菌性
non-sterile
製品種目
BioChemika
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
agar, 15 g/L
casein peptone, 10 g/L
glycine, 12 g/L
lithium chloride, 5 g/L
meat extract, 5 g/L
sodium pyruvate, 10 g/L
yeast extract, 1 g/L
包装
pkg of 500 g
メーカー/製品名
NutriSelect® Basic
テクニック
microbe id | specific enzyme detection: suitable
最終pH
6.8±0.2 (25 °C)
アプリケーション
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
veterinary
適合性
selective and differential for Staphylococcus spp.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Baird-Parkerの方法による、食品および医薬品に存在するブドウ球菌の単離と鑑別に使用します。
調製ノート
蒸留水950 mLに58 gを溶解し、頻繁に攪拌しながら加熱します。1分間沸騰させます。121℃で15分間高圧蒸気滅菌します。45~50°Cに冷却し、テルル酸卵黄エマルジョン(カタログ番号75208)50 mlを加えます。よく混合し、シャーレに分注します。試料を接種してストリークし、35°Cで24~48時間インキュベートします。
または、コアグラーゼ陽性ブドウ球菌の同定のため、卵黄エマルジョンの代わりに、1バイアルのRPFサプリメント(ウサギ血漿フィブリノーゲンサプリメント、カタログ番号05939)をベアードパーカー寒天培地90 mlに添加することもできます。
この培養は、あくまでも同定法のひとつです。他の試験が必要となることがあります。
その他情報
Baird-Parkerの方法による、食品および医薬品に存在するブドウ球菌の単離と鑑別に使用します。
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
11705-2.5KG:
11705-BULK:
11705-100G:
11705-VAR:
11705-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A Niskanen et al.
Applied and environmental microbiology, 35(6), 1233-1236 (1978-06-01)
Different culture media were used to detect enterotoxigenic Staphylococcus aureus strains from peptone salt solution and inoculated minced meat. When recovery, reactions, and counting mistakes were considered, it was concluded that Baird-Parker agar was the best medium.
Eleftheria Barouni et al.
Food chemistry, 200, 76-82 (2016-02-03)
The object of the current study was to develop a new process for continuous Feta-type cheese production using a biocatalyst consisting of immobilized rennin on a tubular cellulose/starch gel (TC/SG) composite, which has been proven to be an appropriate carrier
Baird-Parker, A.C.
The Journal of Applied Bacteriology, 25, 12-12 (1962)