認証
ISO 11290
according to ISO 11290
品質水準
無菌性
sterile
フォーム
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
特徴
ready-to-use
組成
acriflavin hydrochloride, 0.0125 g/L
ammonium ferric citrate, 0.5 g/L
casein peptone, 5 g/L
di-sodium phosphate dihydrate, 12.0 g/L
esculin, 1.0 g/L
lithium chloride, 3.0 g/L
meat extract, 5 g/L
meat peptone, 5 g/L
nalidixic acid, 0.010 g/L
potassium dihydrogen phosphate, 1.35 g/L
sodium chloride, 20 g/L
yeast extract, 5 g/L
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
7.2±0.2 (25 °C)
アプリケーション
agriculture
environmental
food and beverages
industrial qc
pathogen testing
sample preparation
microbiology
適合性
Listeria spp.
詳細
アプリケーション
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
0120216I-2X5L:
120216:
0120216-55X5L:
0120216-4X3L:
0120216-2X5L:
この製品を見ている人はこちらもチェック