グレード
ACS reagent
for determination of sulfonamide and nitrite
品質水準
アッセイ
≥98% (calc with ref. to anhyd. subst.)
≥98%
フォーム
powder
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
不純物
≤5% water (Karl Fischer)
mp
194-198 °C (dec.) (lit.)
適合性
complies for identity
SMILES記法
Cl.Cl.NCCNc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H14N2.2ClH/c13-8-9-14-12-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)12;;/h1-7,14H,8-9,13H2;2*1H
InChI Key
MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
33461-1KG:
33461-6X5G:
33461-VAR:
33461-5G:
33461-BULK:
33461-25G:
33461-6X25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック