Merck
33430
Supelco
o-ジアニシジン
for spectrophotometric det. of Au, NO2-, Ce(IV), for the detection of Au, Co, Cu, SCN-, V, ≥97.0%
別名:
3,3′-ジメトキシベンジジン, ファストブルーB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H16N2O2
CAS番号:
分子量:
244.29
Beilstein:
1879884
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
≥97.0%
品質
for spectrophotometric det. of Au, NO2-, Ce(IV)
for the detection of Au, Co, Cu, SCN-, V
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
SMILES記法
COc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(OC)c2
InChI
1S/C14H16N2O2/c1-17-13-7-9(3-5-11(13)15)10-4-6-12(16)14(8-10)18-2/h3-8H,15-16H2,1-2H3
InChI Key
JRBJSXQPQWSCCF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Ortho Dianisidine may be used in a novel automated method, used to measure the total antioxidant response (TAR) against potent free radical reactions. It may also be used along with glucose oxidase and peroxidase in the determination of blood and urinary glucose.
警告
発がん性を有する可能性があります。
その他情報
Redox indicator for titration with NBS
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
402.8 °F - closed cup
引火点(℃)
206 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
33430-VAR:
33430-50G:4548173300993
33430-BULK:
33430-10G:4548173300979
33430-250G:4548173300986
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The presence of hemoglobin within the nucleus of the embryonic chick erythroblast.
O'Brien BRA.
Experimental Cell Research, 21(1), 226-228 (1960)
H.S. Gowda et al.
Analyst, 104, 865-865 (1979)
Use of glucose oxidase, peroxidase, and O-dianisidine in determination of blood and urinary glucose.
Huggett AG and Nixon DA.
Lancet, 270 (6991), 368-370 (1957)
The use of lead tetraacetate, benzidine, o-dianisdine and a "film test" in investigating the periodic-acid-Schiff technic.
R E GLEGG et al.
Stain technology, 27(6), 277-305 (1952-11-01)
Ben Brankatschk et al.
PloS one, 6(7), e21771-e21771 (2011-07-15)
In this paper, we report that the PX domain-containing protein SNX16, a member of the sorting nexin family, is associated with late endosome membranes. We find that SNX16 is selectively enriched on tubulo-cisternal elements of this membrane system, whose highly