Merck
72080
Supelco
ネオクブロイン ヘミ水和物
for spectrophotometric det. of Cu, ≥99.0%
別名:
2,9-ジメチル-1,10-フェナントロリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H12N2 · 0.5H2O
CAS番号:
分子量:
217.27
Beilstein:
153179
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥99.0% (NT)
≥99.0%
形状
powder
品質
for spectrophotometric det. of Cu
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
159-164 °C
溶解性
methanol: 0.1 g/mL, clear
SMILES記法
O.Cc1ccc2ccc3ccc(C)nc3c2n1
InChI
1S/C14H12N2.H2O/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10(2)16-14(12)13(11)15-9;/h3-8H,1-2H3;1H2
InChI Key
MFZBSWSCIWCRKS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Neocuproine hemihydrate may be used as an analytical reagent for the determination of copper in water-ethanol solution using thermal-lens spectrometry and captopril in pure form and pharmaceutical formulations via complex formation followed by a series of reactions using spectrophotometric technique.
その他情報
Reagent for the spectrophotometric determination of copper
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
72080-5G:
72080-VAR:
72080-BULK:
72080-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Copper (II)-neocuproine reagent for spectrophotometric determination of captopril in pure form and pharmaceutical formulations
Gouda.AA and Amin.SA
Arabian Journal of Chemistry, 3(3), 159-165 (2010)
Determination of copper with neocuproine by thermal-lens spectrometry
Chernysh.VV, et al.
Journal of Analytical Chemistry, 55(4), 338-343 (2000)
B.G. Stephans et al.
Analytical Chemistry, 46, 693-693 (1974)
E.R. Larsen
Analytical Chemistry, 46, 1131-1131 (1974)