Merck
87793
Supelco
★★★
for spectrophotometric det. of Co(II), Cu(II), ≥90%
別名:
TAMB 水溶性, TAMSMB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H12N4O5S2
CAS番号:
分子量:
356.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥90%
フォーム
powder
品質
for spectrophotometric det. of Co(II), Cu(II)
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cc(\N=N\c2nccs2)c(cc1NCS(O)(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H12N4O5S2/c1-7-4-10(15-16-12-13-2-3-22-12)8(11(17)18)5-9(7)14-6-23(19,20)21/h2-5,14H,6H2,1H3,(H,17,18)(H,19,20,21)/b16-15+
InChI Key
ZIDGWNWSQFOYHF-FOCLMDBBSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
TAMSMB is a water-soluble analog of TAMB sensitive colorimetric reagent of Cu, Co, Ni, Fe(II), and Pd. TAMB is utilized for the determination of the Cu ion in serum. Other metals can be masked with EDTA. Cu(II): pH 5, l(max)=585 nm, e=48,000 Co(III): pH 5, l(max)=655 nm, e=113,000
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
87793-VAR-F:
87793-BULK-F:
87793-100MG-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
K. Imai et al.
Clinical Chemistry, 33, 1565-1565 (1987)
H. Wada et al.
Analytica Chimica Acta, 135, 333-333 (1982)
Mikrochimica Acta, 139-139 (1983)