Merck
C9012
Sigma-Aldrich
ビス(シクロヘキサノン)オキサルジヒドラゾン
≥95% purity (TLC), powder
別名:
クプリゾン, シュウ酸 ビス(シクロヘキシリデンヒドラジド)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H22N4O2
CAS番号:
分子量:
278.35
Beilstein:
2388004
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
product name
ビス(シクロヘキサノン)オキサルジヒドラゾン, ≥95% (TLC)
品質水準
アッセイ
≥95% (TLC)
形状
powder
テクニック
titration: suitable
white/clear to off-white
mp
210-214 °C (lit.)
溶解性
acetic acid: 50 mg/mL, colorless to very faintly brown
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(N\N=C1\CCCCC1)C(=O)N\N=C2/CCCCC2
InChI
1S/C14H22N4O2/c19-13(17-15-11-7-3-1-4-8-11)14(20)18-16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H2,(H,17,19)(H,18,20)
InChI Key
DSRJIHMZAQEUJV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • ビス(シクロヘキサノン)オキサルジヒドラゾン(クプリゾン)は、マウスにおいてNG2(neural/glial antigen 2)プロテオグリカンが中毒性脱髄に及ぼす影響を検討するために、使用されています。
  • マウスにおける脱髄の誘発に使用されています。
  • マウス脳梁におけるクプリゾン誘発性の脱髄及び再ミエリン化の研究に、使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ビス(シクロヘキサノン)オキサルジヒドラゾン(クプリゾン)は、銅キレート剤です。オリゴデンドログリアの細胞死を引き起こし、それによって脱髄、アストログリオーシス、ミクログリア活性化をもたらします。クプリゾンは、脳梁におけるミトコンドリア機能不全に関連する一次性脱髄と再ミエリン化の研究に広く使用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C9012-BULK:
C9012-10G:
C9012-25G:
C9012-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cortical demyelination is prominent in the murine cuprizone model and is strain-dependent.
Skripuletz T, et al.
The American Journal of Pathology, 172, 1053-1061 (2008)
Galanin transgenic mice with elevated circulating galanin levels alleviate demyelination in a cuprizone-induced MS mouse model.
Zhang L, et al.
PLoS ONE, 7, e33901-e33901 (2012)
Demyelination and remyelination in anatomically distinct regions of the corpus callosum following cuprizone intoxication.
Steelman AJ, et al.
Neuroscience Research, 72, 32-42 (2012)
Recovery from Toxic-Induced Demyelination Does Not Require the NG2 Proteoglycan.
Stefanie Albrecht et al.
PloS one, 11(10), e0163841-e0163841 (2016-10-19)
Katharina Schregel et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(17), 6650-6655 (2012-04-12)
The detection of pathological tissue alterations by manual palpation is a simple but essential diagnostic tool, which has been applied by physicians since the beginnings of medicine. Recently, the virtual "palpation" of the brain has become feasible using magnetic resonance