主要文書
1.01841
Supelco
Oxalic acid bis (cyclohexylidene hydrazide)
GR for analysis (reagent for copper)
別名:
Oxalic acid bis (cyclohexylidene hydrazide), Biscyclohexanone oxalyldihydrazone, Cuprizone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H22N4O2
CAS番号:
分子量:
278.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352127
EC Index Number:
206-729-2
品質水準
フォーム
solid
mp
208-212 °C
かさ密度
150 kg/m3
保管温度
15-25°C
InChI
1S/C14H22N4O2/c19-13(17-15-11-7-3-1-4-8-11)14(20)18-16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H2,(H,17,19)(H,18,20)
InChI Key
DSRJIHMZAQEUJV-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Melting range (lower value): ≥ 208 °C
Melting range (upper value): ≤ 214 °C
Suitability for copper determination: conforms
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3