Merck
C11006
Sigma-Aldrich
カルボヒドラジド
98%
別名:
1,3-Diaminourea, Carbodihydrazide, Carbonohydrazide, N,N′-Diaminourea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CO(NHNH2)2
CAS番号:
分子量:
90.08
Beilstein:
1747069
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
crystals
mp
150-153 °C (lit.)
SMILES記法
NNC(=O)NN
InChI
1S/CH6N4O/c2-4-1(6)5-3/h2-3H2,(H2,4,5,6)
InChI Key
XEVRDFDBXJMZFG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
カルボヒドラジドは、次の用途で使用できます。
  • 酸素スカベンジャーとして。
  • さまざまなアルデヒドおよびリガンドとの縮合により多座シッフ塩基リガンドを合成するために。
  • 環化縮合反応によるトリフルオロメチル含有(E)-N′-アリーリデン-1H-ピラゾール-1-カルボヒドラジドの合成。この化合物は、抗酸化性および抗菌性を示します。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
補足的ハザード
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ヒドラジンの誘導体を含有するもの
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
C11006-1KG:
C11006-25G:
C11006-100G:
C11006-VAR:
C11006-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Alessandro K Jordão et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 19(18), 5605-5611 (2011-08-16)
Tuberculosis treatment remains a challenge that requires new antitubercular agents due to the emergence of multidrug-resistant Mycobacterium strains. This paper describes the synthesis, the antitubercular activity and the theoretical analysis of N-substituted-phenylamino-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carbohydrazides (8a-b, 8e-f, 8i-j and 8n-o) and new analogues
Paolo Mombelli et al.
ChemMedChem, 7(1), 151-158 (2011-11-19)
A series of inhibitors of plant enzymes of the non-mevalonate pathway from herbicide research efforts at BASF were screened for antimalarial activity in a cell-based assay. A 1,3-diiminoisoindoline carbohydrazide was found to inhibit the growth of Plasmodium falciparum with an
New trifluoromethyl-containing (E)-N?-arylidene-[3-alkyl (aryl/heteroaryl)-4, 5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl] carbohydrazides: Synthesis, crystal structure and antimicrobial/antioxidant activity.
Bonacorso HG, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 135(10), 303-314 (2012)
Marta Kisiel et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 162(3), 646-653 (2012-08-21)
Understanding the influence of formulation and storage conditions on rhBMP-2 bioactivity is extremely important for its clinical application. Reports in the literature show that different research groups employ different parameters such as formulation conditions, storage, doses for in vivo applications
Ameen Ali Abu-Hashem et al.
Acta pharmaceutica (Zagreb, Croatia), 60(3), 311-323 (2010-12-08)
2-Amino-5-acetyl-4-methyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester (1) and 5-acetyl-2-amino-4-methylthiophene-3-carbohydrazide (2) were synthesized and used as starting materials for the synthesis of new series of 1-(5-amino-4-(3,5-dimethyl-1H-pyrazole-1-carbonyl)-3-methylthiophen-2-yl) ethanone (3a), 1-(5-amino-4-(4-chloro-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-1-carbonyl)-3-methylthiophen-2-yl) ethanone (3b), 1-(4-methyl-2-amino-5-acetylthiophene-3-carbonyl)pyrazolidine-3,5-dione (4), (Z)-N'-(4-methyl-2-amino-5-acetylthiophene-3-carbonyl) formohydrazonic acid (5a), (Z)-ethyl-N'-4-methyl-2-amino-5-acetylthiophene-3-carbonylformo hydrazonate (5b), 6-acetyl-3-amino-2,5-dimethylthieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one (8), 5-methyl-3-amino-2-mercapto-6-acetylthieno