Merck
228745
Sigma-Aldrich
スルファミン酸アンモニウム
ACS reagent, ≥98.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH4SO3NH2
CAS番号:
分子量:
114.12
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
eCl@ss:
38060607
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥98.0%
形状
crystalline powder
crystalline solid
crystals or chunks
不純物
≤0.02% insolubles
強熱残分
≤0.10%
pH
4.5-6.0 (25 °C, 114.1 g/L)
mp
131-135 °C (lit.)
微量陽イオン
heavy metals: ≤5 ppm
SMILES記法
N.NS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO3S.H3N/c1-5(2,3)4;/h(H3,1,2,3,4);1H3
InChI Key
GEHMBYLTCISYNY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Ammonium sulfamate can be used as a catalyst to synthesize arylidene derivatives via microwave-enhanced Knoevenagel condensation.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
228745-VAR:
228745-BULK:
228745-100G:4548173965956
228745-1KG:
228745-500G:4548173965963
228745-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The Chemical Behavior of Low Valence Sulfur Compounds. III. Production of Ammonium Sulfamate by the Oxidation of Ammonium Thiosulfate.
Naito K, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 43(5), 1365-1372 (1970)
S Aleryani et al.
The Journal of biological chemistry, 273(11), 6041-6045 (1998-04-16)
Incubation of S-nitrosocysteine or S-nitrosoglutathione (5-100 M) in the presence of a generator of superoxide (xanthine/xanthine oxidase) resulted in a time-dependent decomposition of S-nitrosothiols and accumulation of nitrite/nitrate in reaction mixtures. Quantitatively, the amounts of nitrite/nitrate represented >90% of nitrosonium
Synthesis of Ammonium Dinitramide by Nitration of Potassium and Ammonium Sulfamate. The Effect of Sulfamate Conterion on ADN Purity.
Nazeri GH, et al.
Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 27(!) (2008)
Microwave-enhanced Knoevenagel condensation catalyzed by NH2SO3NH4
Liu C, et al.
Molecular Catalysis, 258, 367-370 (2006)
Ammonium Sulfamate as Substitute for Lead Peroxide in Microdetermination of Carbon and Hydrogen.
Hussey AS, et al.
Analytical Chemistry, 27(2), 280-281 (1955)