Merck
1.01220
Supelco
Ammonium amidosulfonate
for analysis (for detection of sulfonamide in blood) EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
別名:
Ammonium amidosulfonate, Amidosulfonic acid ammonium salt, Ammonium sulfamate, Sulfamic acid ammonium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
H6N2O3S
CAS番号:
分子量:
114.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
EC Index Number:
231-871-7
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
reag. Ph. Eur.
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.0% (acidimetric)
フォーム
solid
有効性
2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
不純物
≤0.02% In water insoluble matter
強熱残分
≤0.05% (as SO4)
損失
≤0.5% loss on drying, 105°C
pH
5.0-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
160 °C/1013 hPa (decomposes)
mp
132-134 °C
かさ密度
680 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.2%
微量陽イオン
Fe: ≤0.0005%
heavy metals: ≤0.0005%
保管温度
no temp limit
SMILES記法
[S](=O)(=O)(N)O.N
InChI
1S/H3NO3S.H3N/c1-5(2,3)4;/h(H3,1,2,3,4);1H3
InChI Key
GEHMBYLTCISYNY-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
In water insoluble matter: ≤ 0.02 %
Melting point: 132.0 - 134.0 °C
pH-value (5 %; water): 4.5 - 5.5
Chloride (Cl): ≤ 0.05 %
Sulphate (SO₄): ≤ 0.2 %
Heavy metals: ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Residue on ignition (as SO₄): ≤ 0.05 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 0.5 %
ACS and Reag. Ph Eur conforms
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1