Merck
25510
Sigma-Aldrich
酒石酸カリウム, 二塩基酸 ヘミ水和物
meets analytical specification of DAC, E336, 99-102% (perchloric acid titration)
別名:
L(+)-酒石酸 二カリウム塩, 酒石酸二カリウム ヘミ水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KOOC(CHOH)2COOK · 0.5H2O
CAS番号:
分子量:
235.28
Beilstein:
6121656
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
99-102% (perchloric acid titration)
フォーム:
solid
品質水準
アッセイ
99-102% (perchloric acid titration)
フォーム
solid
品質
meets analytical specification of DAC, E336
不純物
≤0.001% ammonium (NH4)
≤0.001% heavy metals (as Pb)
損失
≤4% loss on drying, 150 °C, 4 h
pH
7-9 (20 °C, 0.1%)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
oxalate (as oxalic acid): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤3 mg/kg
Ca: ≤100 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
SMILES記法
O.[K+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.2K.H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t1-,2-;;;/m1.../s1
InChI Key
BUCMCXRUIRJPKS-QXMMYYGRSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Potassium tartrate dibasic hemihydrate is the dipotassium salt of tartaric acid.
アプリケーション
Potassium tartrate dibasic hemihydrate (Potassium L-tartrate dibasic hemihydrate) may be used in the hydrothermal synthesis of 4 metal-organic coordination polymers:
  • {[Cd3(C4H4O6)3(H2O)].H2O}n
  • {Cd3(C4H3O6)2(H2O)2].5.5H2O}n
  • {[Cd2(C4H4O6)2(H2O)].3H2O}n
  • [Cd(C4H4O6)]n
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
25510-BULK:
25510-6X500G:
25510-500G:
25510-VAR:
25510-50KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and crystal structure of three new cadmium tartrates with open frameworks.
Vera-Cruz P, et al.
CrystEngComm, 14(24), 8606-8614 (2012)