Merck
228729
Sigma-Aldrich
L-酒石酸ナトリウム 二塩基性 二水和物
≥99%, ACS reagent
別名:
酒石酸ナトリウム 二塩基性 二水和物, L(+)-酒石酸 二ナトリウム塩, 酒石酸ジナトリウム 二水和物, 酒石酸ナトリウム二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H4Na2O6 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
230.08
Beilstein:
6121732
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99%
グレード:
ACS reagent
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥99%
光学活性
[α]20/D +26°, c = 1 in H2O
不純物
≤0.005% insolubles
損失
15.61-15.71% loss on drying
pH
7.0-9.0
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 ppm
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
NH4+: ≤0.003%
heavy metals: ≤5 ppm
SMILES記法
[Na+].[Na+].[H]O[H].[H]O[H].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.2Na.2H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t1-,2-;;;;/m1..../s1
InChI Key
FGJLAJMGHXGFDE-DGFHWNFOSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
L-酒石酸ナトリウムは主にブドウに含まれる有機酸です。
アプリケーション
L-酒石酸ナトリウム二塩基性二水和物は、固体状態M-L化合物(M=二価金属イオン、すなわちMn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn;L=酒石酸塩)の調製で使用することができます。この化合物は、対応する金属塩との反応による銅(II)およびコバルト(II)酒石酸塩錯体の調製も使用することができます。これらの錯体は熱分解してCuおよびCo金属酸化物ナノ粒子を形成することができます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
228729-BULK:
228729-1KG:
228729-VAR:
228729-500G:
228729-5G:
228729-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of Cu and Co metal oxide nanoparticles from thermal decomposition of tartrate complexes
Palacios-Hernandez T, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 392, 277-282 (2012)
Synthesis, characterization and thermal behaviour on solid tartrates of some bivalent metal ions
Rodrigues EC, et al.
Thermochimica Acta, 496(1), 156-160 (2009)