Merck
1.06663
Supelco
di-Sodium tartrate dihydrate
for analysis EMSURE®
別名:
di-Sodium tartrate dihydrate, di-Sodium tartrate dihydrate, Tartaric acid sodium salt dihydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H4Na2O6 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
230.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
212-773-3
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99.5% (perchloric acid titration)
フォーム:
powder
溶解性:
290 g/L
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.5% (perchloric acid titration)
フォーム
powder
pH
8 (25 °C, 50 g/L in H2O)
溶解性
290 g/L
密度
1.82 g/cm3
かさ密度
460 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.0005%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
N: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-].O.O
InChI
1S/C4H6O6.2Na.2H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t1-,2-;;;;/m1..../s1
InChI Key
FGJLAJMGHXGFDE-DGFHWNFOSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99.5 %
pH-value (5 %; water): 7.0 - 8.0
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.002 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 1