Merck
P8398
Sigma-Aldrich
ホスホリパーゼD キャベツ由来
Type IV, lyophilized powder, ≥100 units/mg solid
別名:
ホスファチジルコリンホスファチドヒドロラーゼ, ホスホリパーゼ D from white cabbage, レシチナーゼD
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
タイプ
Type IV
品質水準
形状
lyophilized powder
比活性
≥100 units/mg solid
組成
Protein, ~25%
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キャベツ由来のホスホリパーゼD(PLD)は、PLDスーパーファミリー特異的保存領域(I~IV)であるHxKx4Dx6GSxN(HKD)モチーフを有するC2ドメインを含みます。構造的には、カルシウムイオンに結合する樽状の単量体です。
アプリケーション
ホスホリパーゼD(PLD)は、リン脂質とスフィンゴミエリンのリン酸結合を加水分解して、対応するホスファチジン酸を生成する目的で使用されます。また、プロパルギル-Choの取り込みを測定することにより、in vivoでコリンリン脂質の代謝標識や直接イメージングを研究するためにも使用されています。 さらに、PLDは精製および動力学的研究に使用されます
本酵素は、脂質を蛍光標識する調製において、Bodipy-ホスファチジルコリンの調製に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
キャベツPLDのアミノ酸配列は、Arabidopsis(シロイヌナズナ)のPLDαおよびトウゴマの実のPLDと83%および80%の同一性を持っています。 リン脂質とスフィンゴミエリンのリン酸結合を加水分解して、対応するホスファチジン酸を生成します。
キャベツ由来のホスホリパーゼDは、生体触媒ホスファチジル基転移反応に広く用いられています。
リン脂質およびスフィンゴミエリンのリン酸結合を加水分解して、相当するホスファチジン酸を生じます。
単位の定義
1ユニットは、pH 5.6、30°C、1時間で、1.0 μmolのコリンをL-α-ホスファチジルコリン(卵黄由来)から遊離させる酵素量です。
アナリシスノート
ビウレット法により定量したタンパク質。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P8398-500UN:
P8398-250UN:
P8398-2.5KU:
P8398-VAR:
P8398-BULK:
P8398-10KU:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alexandra Lerchner et al.
Protein engineering, design & selection : PEDS, 19(10), 443-452 (2006-07-18)
In addition to hydrolysis of glycerophospholipids, phospholipases D (PLDs) catalyze the head group exchange. The molecular basis of this transphosphatidylation potential, which strongly varies for PLDs from different sources, is unknown hitherto. Recently, the genes of two PLD isoenzymes from
Cindy Y Jao et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(36), 15332-15337 (2009-08-27)
Choline (Cho)-containing phospholipids are the most abundant phospholipids in cellular membranes and play fundamental structural as well as regulatory roles in cell metabolism and signaling. Although much is known about the biochemistry and metabolism of Cho phospholipids, their cell biology
D U Kim et al.
Biochimica et biophysica acta, 1437(3), 409-414 (1999-04-02)
We cloned and expressed a full-length cDNA encoding a phospholipase D of type alpha (PLDalpha) from cabbage. Analysis of the cDNA predicted an 812-amino-acid protein of 92.0 kDa. The deduced amino acid sequence of cabbage PLD has 83% and 80%
T T Allgyer et al.
Biochemistry, 18(24), 5348-5353 (1979-11-27)
Phospholipase D has been purified 680-fold from an acetone powder of savoy cabbage in an overall yield of 30%. The purification involves solubilization of the acetone powder in a Ca2+-containing buffer and subsequent ammonium sulfate fractionation. Gel filtration on Sephadex
PLD3 is a neuronal lysosomal phospholipase D associated with I?-amyloid plaques and cognitive function in Alzheimer's disease.
Nackenoff, et al.
PLoS Genetics, 17, e1009406-e1009406 (2021)