Merck
93285
Supelco
2,4,6-トリス(2-ピリジル)-s-トリアジン
for spectrophotometric det. of Fe, ≥99.0% (HPLC)
別名:
2,4,6-トリ(2-ピリジル)-s-トリアジン, TPTZ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H12N6
CAS番号:
分子量:
312.33
Beilstein:
282581
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
フォーム
lumps
品質
for spectrophotometric det. of Fe
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
損失
≤0.1 wt. % loss on drying
mp
247-249 °C (lit.)
248-252 °C
溶解性
methanol: 100 mg/mL, clear to slightly hazy
微量陽イオン
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
c1ccc(nc1)-c2nc(nc(n2)-c3ccccn3)-c4ccccn4
InChI
1S/C18H12N6/c1-4-10-19-13(7-1)16-22-17(14-8-2-5-11-20-14)24-18(23-16)15-9-3-6-12-21-15/h1-12H
InChI Key
KMVWNDHKTPHDMT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2,4,6-トリス(2-ピリジン)-s-トリアジンは、通常比色分析で鉄の定量に用いられるCase and Koft化合物です。
アプリケーション
  • 2,4,6-トリス(2-ピリジル)-トリアジンをベースとする Fe(II/III)および Mn(II)複合体:合成、構造、磁性および生物学的特性:この研究では、2,4,6-トリス(2-ピリジル)s-トリアジンを用いた鉄およびマンガン複合体の合成と構造特性を調査しています。この研究では、ユニークな磁性および生物学的特性を持つ複合体を形成する化合物′の役割に焦点を当て、材料科学や生化学の応用に適したものとしています(Baca et al., 2022)。
  • 吸入用噴霧乾燥 N-アセチルシステイン乾燥粉末の開発:この論文では、肺系における薬物送達を改善するために 2,4,6-トリス(2-ピリジル)-s-トリアジンを使用した噴霧乾燥粉末の製剤化について考察しています。この技術は、薬物の安定性と生物学的利用能を高め、医薬品用途におけるその化合物′の汎用性を実証しています(Ricci et al., 2023)。
  • ザクロ(Punica granatum)の抗酸化、抗アルツハイマー、抗糖尿病、抗緑内障、抗菌効果の同定:LC-MS/MS による化学プロファイリング:この研究では、ザクロ抽出物の化学プロファイリングに 2,4,6-トリス(2-ピリジル)-s-トリアジンを使用し、さまざまな疾患の治療における可能性を評価しています。その結果、天然物質中の生理活性化合物を検出する手段としての LC-MS/MS 分析の向上における、この化合物′の役割が強調されました(Gulcin et al., 2023)。
  • ハニーブッシュ(Cyclopia sp.)抽出物の光保護およびアンチエイジング活性 - in vitro 創傷治癒および皮膚細胞外マトリックス酵素の阻害:チロシナーゼ、コラゲナーゼ、エラスターゼ、ヒアルロニダーゼ:この研究では、2,4,6-トリス(2-ピリジル)-s-トリアジンを使用して、ハニーブッシュ抽出物が皮膚の健康に及ぼす影響を調査しました。皮膚科学の研究におけるこの化合物′の有用性と、薬理作用の研究における分析方法の向上に有効であることが実証されています(Ochocka et al., 2023)。
  • Apilarnil(雄バチの幼虫)の LC/MS/MS による包括的な植物化学物質含有量および抗コリン作用性、抗緑内障性、抗てんかん性、抗酸化活性:この論文では、雄バチ幼虫抽出物の LC/MS/MS 分析における 2,4,6-トリス(2-ピリジル)-s-トリアジンの使用について考察し、その潜在的な薬理活性を評価しています。この研究では、質量分析法の感度と特異性を高める化合物′の重要な役割が強調されています(Gülçin et al., 2023)。
その他情報
Fe(II) 、全Feの分光光度測定に用いる試薬です
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
93285-VAR:
93285-BULK:
93285-INTR:
93285-1G:
93285-5G:
93285-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
2, 4, 6-Tripyridyl-s-triazine as reagent for iron. Determination of iron in limestone, silicates, and refractories.
Collins, Peter F., Harvey Diehl, and G. Frederick Smith.
Analytical Chemistry, 31.11, 1862-1867 (1959)
P.F. Collins et al.
Analytical Chemistry, 31, 1862-1862 (1959)
J. Flock et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 346, 667-667 (1993)
D Ben-Shachar et al.
Journal of neurochemistry, 45(4), 999-1005 (1985-10-01)
Nutritional iron deficiency induced in rats causes a selective reduction of [3H]spiperone binding in caudate nucleus. This effect can be reversed by iron supplementation in vivo. The possibility that iron may be involved in the dopamine D2 receptor was investigated
T Z Liu et al.
Clinical chemistry, 28(11), 2225-2228 (1982-11-01)
We describe a specific enzymatic spectrophotometric method for ascorbic acid in serum or plasma. Samples are analyzed indirectly by measuring the absorbance at 593 nm of a reaction product, a complex of ferrous ion and 2,4,6-tris(2-pyridyl)-s-triazine (Fe2+-TPTZ). This product is