Merck
55370
Supelco
8-Hydroxy-7-iodo-5-quinolinesulfonic acid
for spectrophotometric det. of Fe(III), ≥98.5%
別名:
Ferron, Iodoxyquinolinesulfonic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H6INO4S
CAS番号:
分子量:
351.12
Beilstein:
223832
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥98.5% (T)
≥98.5%
品質
for spectrophotometric det. of Fe(III)
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
269-270 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Oc1c(I)cc(c2cccnc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C9H6INO4S/c10-6-4-7(16(13,14)15)5-2-1-3-11-8(5)9(6)12/h1-4,12H,(H,13,14,15)
InChI Key
ZBJWWKFMHOAPNS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
鉄の抽出と分光光度測定に用いられる試薬です
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
55370-100G:4548173994864
55370-VAR:
55370-BULK:
55370-500G:4548173994871
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D Wang et al.
Water research, 35(14), 3418-3428 (2001-09-08)
As a new kind of water and wastewater treatment reagents, inorganic polymer flocculants (IPFs) are in a trend of rapid development. Among them, iron-based IPF without any toxic problems is greatly expected. In this paper, a new protocol for preparation
M Saeed et al.
European radiology, 8(6), 1047-1053 (1998-07-31)
Our objective was: (1) to determine the appropriate dose of new ultrasmall superparamagnetic iron oxide particles for magnetic resonance angiography (MRA). This agent comprised of a single iron oxide crystal stabilized with a carbohydrate-polyethylene glycol coat (PEG-Ferron/NC 100150 injection); (2)
G. Przeszlakowski et al.
Analyst, 107, 1320-1320 (1982)
Role of ferric iron in platelet lipoxygenase activity.
J E Greenwald et al.
Biochemical and biophysical research communications, 96(2), 817-822 (1980-09-30)
Jian-xiong Peng et al.
Huan jing ke xue= Huanjing kexue, 29(9), 2513-2517 (2008-12-17)
New types of organic silicate aluminum hybrid flocculants were prepared by employing Tetraethylorthosilicat (TEOS), Diethoxydimethylsilane (DEDMS), gamma-Aminopropylmethyldiethoxysilane (APDES) as silicon source. The Al species distribution in these new products was investigated by Al-Ferron complexation timed spectrophotometric method. The results show