Merck
H58757
Sigma-Aldrich
8-Hydroxy-5-quinolinesulfonic acid hydrate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7NO4S · xH2O
CAS番号:
分子量:
225.22 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
O.Oc1ccc(c2cccnc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C9H7NO4S.H2O/c11-7-3-4-8(15(12,13)14)6-2-1-5-10-9(6)7;/h1-5,11H,(H,12,13,14);1H2
InChI Key
WUXYGIQVWKDVTJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Pre- and post-column reagent for fluorescence detection of metal ions.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
H58757-10KG:
H58757-BULK:
H58757-100G:
H58757-25KG:
H58757-5G:
H58757-VAR:
H58757-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of Chromatography A, 671, 121-121 (1994)
Chem. Abstr., 117, 103167y-103167y (1992)
Fenxi Huaxue, 20, 638-638 (1992)