Merck
55083
Sigma-Aldrich
8-ヒドロキシ-2-キノリンカルボキサルデヒド
≥98.0% (GC)
別名:
2-Formyl-8-hydroxyquinoline, 2-Formyl-8-quinolinol, 8-Hydroxyquinoline-2-aldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H7NO2
CAS番号:
分子量:
173.17
Beilstein:
127519
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
solid
mp
97-100 °C
官能基
aldehyde
SMILES記法
Oc1cccc2ccc(C=O)nc12
InChI
1S/C10H7NO2/c12-6-8-5-4-7-2-1-3-9(13)10(7)11-8/h1-6,13H
InChI Key
SLBPIHCMXPQAIQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
8-ヒドロキシ-2-キノリンカルボキシアルデヒドは、二酸化セレンを用いて2-メチルキノリン-8-オールを酸化させても調製できます。
アプリケーション
8-ヒドロキシ-2-キノリンカルボキシアルデヒド(8-ヒドロキシキノリン-2-カルバルデヒド)は、以下の調製に使用できます。
  • 1-アミノピレンとのシッフ塩基反応による8-ヒドロキシ-2-キノリン-1-アミノピレン
  • 2-ヒドラジノピリジンとのカップリングによる(E)-2-((2-(ピリジン-2-イル)ヒドラゾノ)メチル)キノリン-8-オール
  • 8-ヒドロキシキノリン-2-カルバルデヒドオキシム
  • 2-[(8-ヒドロキシキノリン)-2-メチルアミノエチル]-β-D-グルコピラノシド
その他情報
錯化剤を合成するためのビルディングブロックです
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
55083-BULK-F:
55083-5G-F:
55083-1G-F:
55083-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Saptarshi Ghosh et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 188, 252-257 (2017-07-21)
The present work reports detailed photophysics of a coumarin based Schiff base, namely, (E)-7-(((8-hydroxyquinolin-2-yl)methylene)amino)-4-methyl-2H-chromen-2-one (HMC) in different solvents of varying polarity exploiting steady state absorption, fluorescence and time resolved fluorescence spectroscopy. The dominant photophysical features of HMC are discussed in
S. Sugata et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 35, 2623-2623 (1987)
Rhombus-shaped tetranuclear [Ln4] complexes [Ln= Dy (III) and Ho (III)]: synthesis, structure, and SMM behavior.
Chandrasekhar V, et al.
Inorganic Chemistry, 52(11), 6346-6353 (2013)
S-shaped decanuclear heterometallic [Ni8Ln2] complexes [Ln (iii)= Gd, Tb, Dy and Ho]: theoretical modeling of the magnetic properties of the gadolinium analogue.
Hossain S, et al.
Dalton Transactions, 43(26), 10164-10174 (2014)
A turn-on Schiff-base fluorescence sensor for Mg 2+ ion and its practical application.
Kao MH, et al.
Journal of Luminescence, 169, 156-160 (2016)