Merck
A92775
Sigma-Aldrich
アルセナゾIII
calcium-sensitive dye, Powder
別名:
2,2′-(1,8-ジヒドロキシ-3,6-ジスルホナフチレン-2,7-ビスアゾ)ビスベンゼンアルソン酸, 2,7-ビス(2-アルソノフェニルアゾ)クロモトロプ酸, アルセナゾ III Beckman®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HO)2C10H2(SO3H)2(N=NC6H4AsO3H2)2
CAS番号:
分子量:
776.37
Beilstein:
5717957
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
product name
アルセナゾIII, calcium-sensitive dye
品質水準
形状
powder
テクニック
titration: suitable
不純物
<0.1% Ca
brown to very dark brown, and Black
mp
>320 °C (lit.)
溶解性
ammonium hydroxide: 1 mg/mL
λmax
530 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Oc1c(\N=N\c2ccccc2[As](O)(O)=O)c(cc3cc(c(\N=N\c4ccccc4[As](O)(O)=O)c(O)c13)S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C22H18As2N4O14S2/c29-21-18-11(9-16(43(37,38)39)19(21)27-25-14-7-3-1-5-12(14)23(31,32)33)10-17(44(40,41)42)20(22(18)30)28-26-15-8-4-2-6-13(15)24(34,35)36/h1-10,29-30H,(H2,31,32,33)(H2,34,35,36)(H,37,38,39)(H,40,41,42)/b27-25+,28-26+
InChI Key
UQHVTNUJRKELCE-NBHCHVEOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アルセナゾIIIは、ウラン濃度を測定するための発色試薬として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
アルセナゾIIIはメタロクロミック色素です。アルセナゾIIIは、生体サンプル中のカルシウム測定に使用されます。透過性細胞内のカルシウム輸送の評価に使用されます。また、希土類金属(多価金属イオン)の検出にも使用されます。アルセナゾIIIは、ウランおよびトリウムの分光光度定量に使用されます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A92775-5G:4548173188119
A92775-BULK:
A92775-VAR:
A92775-500G:
A92775-10G:4548173188096
A92775-1G:4548173188102
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Analytica Chimica Acta, 68, 73-73 (1974)
Silane coupling and mordanting as attachment techniques for pyridylazo and thiazolylazo ligands in the synthesis of adsorbents for uranium in seawater
Pooley GM, et al.
Adsorption Science & Technology, 36(3-4), 1144-1159 (2018)
R Kuroda et al.
Talanta, 37(6), 619-624 (1990-06-01)
A derivative spectrophotometric method has been developed for the simultaneous determination of microgram quantities of uranium and thorium with Arsenazo III in hydrochloric acid medium. The second-derivative absorbances of the uranium and thorium Arsenazo III complexes at 679.5 and 684.4
J W Janssen et al.
European journal of clinical chemistry and clinical biochemistry : journal of the Forum of European Clinical Chemistry Societies, 29(3), 197-201 (1991-03-01)
The widely used calcium dye reagent, o-cresolphthalein complexone, was replaced by the less well known metallochromic indicator Arsenazo III in a selective multitest analyser. Calibration stability increased from 12 hours to more than 48 hours. With the Arsenazo III reagent
Daniel T Holmes et al.
American journal of clinical pathology, 151(3), 328-336 (2018-11-27)
The Hoffmann method is a procedure for reference interval estimation using routine clinical results. Many authors incorrectly prepare Hoffmann plots on a linear rather than normal probability scale. We explore the consequences. This was investigated algebraically, by random number simulations