Merck
86490
Supelco
2,2′:6′,2′′-テルピリジン
for spectrophotometric det. of Ag, Fe, Ru, ≥98.5%
別名:
α,α′,α″-トリピリジル, 2,6-ジ(2-ピリジル)ピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H11N3
CAS番号:
分子量:
233.27
Beilstein:
11199
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥98.5% (GC)
≥98.5%
形状
crystals
品質
for spectrophotometric det. of Ag, Fe, Ru
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
89-91 °C (lit.)
90-93 °C
溶解性
dioxane: 0.1 g/mL, clear
微量陽イオン
Ag: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
c1ccc(nc1)-c2cccc(n2)-c3ccccn3
InChI
1S/C15H11N3/c1-3-10-16-12(6-1)14-8-5-9-15(18-14)13-7-2-4-11-17-13/h1-11H
InChI Key
DRGAZIDRYFYHIJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
AgおよびRuの分光学的測定に用いられる試薬です。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
86490-250MG:
86490-VAR:
86490-BULK:
86490-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
L.C. Kamra et al.
Analytica Chimica Acta, 81, 177-177 (1976)
E. Gagliardi et al.
Mikrochimica Acta, 1175-1175 (1964)
S Y Lin-Shiau et al.
British journal of pharmacology, 106(1), 55-60 (1992-05-01)
1. The curare-like action of 2,2',2''-tripyridine (a synthetic by-product of the herbicide, paraquat) was studied in mouse phrenic nerve-diaphragm preparation. The inhibition by 2,2',2''-tripyridine of nerve-evoked twitches was dependent on the concentration, ranging from 1 to 100 microM, which had
K S Hsu et al.
European journal of pharmacology, 270(1), 89-95 (1994-01-03)
The pharmacological and toxicological activity of 2,2',2''-tripyridine was determined in rat thoracic aorta. 2,2',2''-Tripyridine inhibited norepinephrine (3 microM)-induced phasic and tonic contractions in the thoracic aorta as well as the endothelium-denuded aorta of the rat. The tonic pre-contraction elicited by
Teng-Yuan Dong et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 20(21), 9340-9347 (2004-10-06)
Spectroscopic and electrochemical characterizations of ferrocene- and biferrocene-functionalized terpyridine octanethiolate monolayer-protected clusters were investigated and reported. The electrochemical measurements of Ru2+ coordinated with 4'-ferrocenyl-2,2':6',2' '-terpyridine and 4'-biferrocenyl-2,2':6',2' '-terpyridine complexes were dominated by the Ru2+/Ru3+ redox couple (E(1/2) at approximately 1.3