Merck
320056
Sigma-Aldrich
1,10-フェナントロリン 一水和物
redox indicator, ACS reagent, 99%
別名:
o-フェナントロリン 一水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H8N2 · H2O
CAS番号:
分子量:
198.22
Beilstein:
4008096
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
製品名
1,10-フェナントロリン 一水和物, ACS reagent, 99%
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
99%
テクニック
titration: suitable
mp
100-104 °C (lit.)
適合性
passes test for determination of iron
passes test for redox indicator
SMILES記法
O.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23
InChI
1S/C12H8N2.H2O/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;/h1-8H;1H2
InChI Key
PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... FNTA(2339)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1,10-フェナントロリン一水和物は金属キレート錯体調製のキレート化剤として使用することができる芳香族窒素複素環です。
銅と錯体形成した場合、この化合物はDNA-タンパク質相互作用の研究に用いられているヌクレアーゼ活性を有します。
銅と複合体を形成するとヌクレアーゼ活性を示します。この活性は、DNA-タンパク質間相互作用の研究に用いられています。
生物化学的/生理学的作用
メタロプロテアーゼのインヒビターです。鉄、亜鉛などの二価金属イオンをキレートします。有効濃度は1~10 mMです。
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
320056-5G:
320056-100G:
320056-25G:
320056-50G:
320056-BULK:
320056-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Voltammetric studies of the interaction of metal chelates with DNA. 2. Tris-chelated complexes of cobalt (III) and iron (II) with 1, 10-phenanthroline and 2, 2'-bipyridine.
Carter MT, et al.
Journal of the American Chemical Society, 111(24), 8901-8911 (1989)
Photophysics and photochemistry of aromatic nitrogen heterocycles. Fluorescence from 2, 2'-bipyridine and 1, 10-phenanthroline.
Henry MS & Hoffman MZ.
The Journal of Physical Chemistry, 83(5), 618-625 (1979)
Slađana Strmečki et al.
Analytica chimica acta, 955, 108-115 (2017-01-16)
Glycosylation of proteins plays an important role in health and diseases. At present new simple and inexpensive methods of glycoprotein analysis are sought. We developed a monoclonal antibody Manost 2.1 in mice after immunization with the adduct of mannan with
Bhumi Parikh et al.
Journal of food science and technology, 55(4), 1499-1507 (2018-04-03)
Pulses are valued for their protein content and are good source of bioactive phytochemicals. The objectives of this study were to estimate total phenolic content (TPC), flavonoid content and total antioxidant capacity (TAC) through six different assay methods from twenty
Khei Yan Lee et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(15), 4987-4999 (2019-03-28)
Chiral enantiomers [Cu(phen)(l-ser)(H2O)]NO31 and [Cu(phen)(d-ser)(H2O)]NO32 (ser = serinato) underwent aldol-type condensation with formaldehyde, with retention of chirality, to yield their respective enantiomeric ternary copper(ii) complexes, viz. l- and d-[Cu(phen)(OCA)(H2O)]NO3·xH2O (3 and 4; phen = 1,10-phenanthroline; OCA = oxazolidine-4-carboxylate; x =